2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2537-10MG M2537-50MG
TCIAM2537-10MGEA 665 DKK
TCIAM2537-10MG TCIAM2537-50MG
2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one ≥98.0% (by GC)
2-Morpholino-4H-pyrimido[2,1-a]isoquinolin-4-one
Formel: C₁₆H₁₅N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10568147
CAS-nummer: 168425-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&vid=0979f2904f831c9434205c726af2abbe8fe8e6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C