(2,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2528-5G M2528-25G
TCIAM2528-5GEA 411 DKK
TCIAM2528-5G TCIAM2528-25G
(2,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester ≥99.0% (by GC)
(2,4-Dichlorphenyl)eddikesyremethylester
Formel: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Kogepunkt: 153°C
MDL Number: MFCD00018381
CAS-nummer: 55954-23-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&vid=c7b2e12daadac2ae03c0e17b5d686d5b99d3faaa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %