erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M2415-100MG M2415-500MG
TCIAM2415-100MGEA 813 DKK
TCIAM2415-100MG TCIAM2415-500MG
erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid ≥98.0% (by GC)
erythro-3-Methoxy-2-methyl-4-phenylbutyric acid
Formel: C₁₂H₁₆O₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 833483-97-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb1c8ea35376e5b68e5d857e0c392b90d5d59d32&vid=fb1c8ea35376e5b68e5d857e0c392b90d5d59d32&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %