3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(3-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M2391-1G M2391-5G
TCIAM2391-1GEA 624 DKK
TCIAM2391-1G TCIAM2391-5G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formel: C₁₁H₁₇BO₂S
Molekylvægt: 224.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08063137
CAS-nummer: 885692-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&vid=a723320efcf5e9dff2f12d0afbf1eb0f98e11637&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C