NSC 66811 ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2390-25MG M2390-100MG
TCIAM2390-25MGEA 969 DKK
TCIAM2390-25MG TCIAM2390-100MG
NSC 66811 ≥98.0% (by GC)
NSC 66811
Formel: C₂₃H₂₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08823776
CAS-nummer: 6964-62-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3d62a045f7eae42b1bce3a11f5c3470ec479b0b&vid=b3d62a045f7eae42b1bce3a11f5c3470ec479b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C