Dibenzylmalonat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 684 DKK
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Dibenzylmalonat 95%
Dibenzylmalonat
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779
Formel: C₁₇H₁₆O₄
Kogepunkt: 188 °C (0,2 mmHg)
Massefylde: 1,137
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004779
CAS-nummer: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2