Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M2356-5G M2356-25G
TCIAM2356-5GEA 813 DKK
TCIAM2356-5G TCIAM2356-25G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (by GC)
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
MDL Number: MFCD00270115
CAS-nummer: 70264-94-7
EINECS: 410-310-1
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&vid=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&prid=web&clid=SAPDAM