Mometasone furoate ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M2354-200MG M2354-1G
TCIAM2354-200MGEA 394 DKK
TCIAM2354-200MG TCIAM2354-1G
Mometasone furoate ≥98.0% (by HPLC)
Mometasone furoate
Formel: C₂₇H₃₀Cl₂O₆
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00866003
CAS-nummer: 83919-23-7
Merck Index: 14,06241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14d7b16322ce0471fd0acc1b840f24194ad8e9dd&vid=14d7b16322ce0471fd0acc1b840f24194ad8e9dd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=0.5、MeOH)