Methylamin ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M2324-100ML M2324-500ML
TCIAM2324-100MLEA 394 DKK
TCIAM2324-100ML TCIAM2324-500ML
Methylamin ∼9% ∼2 mol/L in isopropanol (IPA)
Methylamin
Formel: CH₅N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008104
CAS-nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&vid=f5e21137cf5653bd1d03a6e49fc46f3765222e41&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 8.5 to 11.0 w/w%