2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinethione, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol, 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2(1H)-thione
M2299-5G M2299-25G
TCIAM2299-5GEA 993 DKK
TCIAM2299-5G TCIAM2299-25G
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NS
Molekylvægt: 179.16 g/mol
Smeltepunkt: 150°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00128893
CAS-nummer: 76041-72-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %