Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2263-1G M2263-5G
TCIAM2263-1GEA 1590 DKK
TCIAM2263-1G TCIAM2263-5G
Methyl-9-formylnonanoate ≥95.0% (by GC)
Methyl-9-formylnonanoate
Formel: C₁₁H₂₀O₃
Kogepunkt: 121°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 14811-73-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %