2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-(alpha-Chlorobenzyl)toluene, Chloro(2-methylphenyl)phenylmethane
M2211-25G
M2211-5G
TCIAM2211-25GEA
1260
DKK
TCIAM2211-25G
TCIAM2211-5G
2-Methylbenzhydryl chloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methylbenzhydryl chloride
Formel:
C₁₄H₁₃Cl Kogepunkt: 136°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00972765 CAS-nummer: 41870-52-4 EINECS: 431-450-1 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |