4-Methylcyclohexen
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M2201-5G
M2201-25G
TCIAM2201-5GEA
706
DKK
TCIAM2201-5G
TCIAM2201-25G
4-Methylcyclohexen
(±)-4-Methylcyclohexene
Formel:
C₇H₁₂ Kogepunkt: 103°C Flammepunkt: –1°C |
MDL Number:
MFCD00001573 CAS-nummer: 591-47-9 EINECS: 209-715-4 UN nummer: 3295 ADR: 3,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC,NMR) | min. 98 % |