Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: cis-2-(Aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropanecarboxamide Hydrochloride
M2133-50MG M2133-500MG
TCIAM2133-50MGEA 181 DKK
TCIAM2133-50MG TCIAM2133-500MG
Milnacipran hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Milnacipran hydrochloride
Formel: C₁₅H₂₂N₂O
Molekylvægt: 282.81 g/mol
Smeltepunkt: 181°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00901293
CAS-nummer: 101152-94-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,06194
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %