N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-Methyl-3-pyrrolidinol
M2115-5G M2115-25G
TCIAM2115-5GEA 608 DKK
TCIAM2115-5G TCIAM2115-25G
N-Methyl-3-pyrrolidinol ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Kogepunkt: 75°C
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00003176
CAS-nummer: 13220-33-2
EINECS: 236-189-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %