Methylamin ∼7% ∼2 mol/L in THF
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M2108-100ML M2108-500ML
TCIAM2108-100MLEA 247 DKK
TCIAM2108-100ML TCIAM2108-500ML
Methylamin ∼7% ∼2 mol/L in THF
Methylamin
Formel: CH₅N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008104
CAS-nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN nummer: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&vid=efa0051a34df826a936aacc433bf84c6b62ce8a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 7.0 to 9.0 w/w%