Benzylbutyrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16125.0500 8.16125.0100
8.16125.0500EA 770 DKK
8.16125.0500 8.16125.0100
Benzylbutyrat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzylbutyrat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Kogepunkt: 240 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027133
CAS-nummer: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) low
Molar Mass 178.23 g/mol
Boiling Point 235 - 242 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.97 hPa (109 °C)
Flash Point 107 °C
Density 1.01 g/cm3