Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Bromomethyl)acrylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(bromomethyl)acrylate
M2067-1G M2067-5G
TCIAM2067-1GEA 214 DKK
TCIAM2067-1G TCIAM2067-5G
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate ≥97.0% (by GC)
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Formel: C₅H₇BrO₂
Molekylvægt: 179.01 g/mol
Kogepunkt: 42°C
Flammepunkt: 78°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011697
CAS-nummer: 4224-69-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %