3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M2011-25G M2011-5G
TCIAM2011-25GEA 279 DKK
TCIAM2011-25G TCIAM2011-5G
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-1-phenyl-3-pentanol
Formel: C₁₂H₁₈O
Kogepunkt: 130°C
MDL Number: MFCD00021825
CAS-nummer: 10415-87-9
EINECS: 233-889-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %