(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98,0 GC, T
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
M1938-1G M1938-5G
TCIAM1938-1GEA 534 DKK
TCIAM1938-1G TCIAM1938-5G
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98,0 GC, T
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.15 g/mol
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD03788748
CAS-nummer: 104641-59-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)