(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (R)-(-)-1-Methyl-3-pyrrolidinol, (R)-3-Hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
M1937-1G M1937-5G
TCIAM1937-1GEA 435 DKK
TCIAM1937-1G TCIAM1937-5G
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formel: C₅H₁₁NO
Molekylvægt: 101.15 g/mol
Kogepunkt: 106°C
Flammepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD03788747
CAS-nummer: 104641-60-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1, CHCl3)