Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M1573-1G M1573-5G
TCIAM1573-1GEA 263 DKK
TCIAM1573-1G TCIAM1573-5G
Morpholinosulphur trifluoride ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Morpholinosulphur trifluoride
Formel: C₄H₈F₃NOS
Kogepunkt: 42°C
Flammepunkt: 76°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00037057
CAS-nummer: 51010-74-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %