2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M1497-25G M1497-5G
TCIAM1497-25GEA 3860 DKK
TCIAM1497-25G TCIAM1497-5G
2-Methoxy-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Methoxy-1-butanol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molekylvægt: 104.15 g/mol
Kogepunkt: 146°C
CAS-nummer: 15467-25-1
EINECS: 239-486-6
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %