4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M1422-25ML M1422-500ML
TCIAM1422-25MLEA 132 DKK
TCIAM1422-25ML TCIAM1422-500ML
4,4'-Methylenebis(2-methylcyclohexylamine) (mixture of isomers) ≥99.0% (by GC)
Formel: C₁₅H₃₀N₂
MDL Number: MFCD00075535
CAS-nummer: 6864-37-5
EINECS: 229-962-1
UN nummer: 2927
ADR: 6.1,II