5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin 90,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(4-Carbomethoxyphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin, 5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenyl-21H,23H-porphine
M1338-1G M1338-100MG
TCIAM1338-1GEA 4620 DKK
TCIAM1338-1G TCIAM1338-100MG
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin 90,0 HPLC_ASSAY_METHOD
5-(4-Methoxycarbonylphenyl)-10,15,20-triphenylporphyrin
Formel: C₄₆H₃₂N₄O₂
Molekylvægt: 672.79 g/mol
MDL Number: MFCD02093480
CAS-nummer: 119730-06-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 411.0 to 415.0 nm (methanol)
Absorbance (E1%1cm) min. 6000 (methanol, 411 to 415nm)