3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M1206-25G M1206-5G M1206-100G
TCIAM1206-25GEA 1500 DKK
TCIAM1206-25G TCIAM1206-5G TCIAM1206-100G
3-Mercapto-1-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS
Kogepunkt: 90°C
Flammepunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00192262
CAS-nummer: 19721-22-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %