3,3-Dimethyloctan ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B21520.03 B21520.06
B21520.03EA 478 DKK
B21520.03 B21520.06
3,3-Dimethyloctan ≥98%
3,3-Dimethyloctane
Purity: 98% CAS No.: 4110-44-5 Molecular Formula: C10H22 Formula Weight: 142.29 Boiling Point: 161° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00048874
Formel: C₁₀H₂₂
Molekylvægt: 142.28 g/mol
Kogepunkt: 161 °C
Smeltepunkt: –69 °C
Massefylde: 0.74
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048874
CAS-nummer: 4110-44-5
UN nummer: 3295
ADR: 3 III