2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Methylprop-1-en-1-yl)benzene, (2-Methylpropenyl)benzene
M1015-1G M1015-5G
TCIAM1015-1GEA 739 DKK
TCIAM1015-1G TCIAM1015-5G
2-Methyl-1-phenylpropene ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-phenylpropene
Formel: C₁₀H₁₂
Molekylvægt: 132.21 g/mol
Kogepunkt: 189°C
Flammepunkt: 59°C
MDL Number: MFCD00008899
CAS-nummer: 768-49-0
EINECS: 212-194-6
UN nummer: 3295
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %