N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0987-25ML M0987-5ML
TCIAM0987-25MLEA 2780 DKK
TCIAM0987-25ML TCIAM0987-5ML
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine ≥98.0% (by GC)
N-(2-Methoxyethyl)isopropylamine
Formel: C₆H₁₅NO
Molekylvægt: 117.19 g/mol
Kogepunkt: 125°C
MDL Number: MFCD00144828
CAS-nummer: 104678-18-4
UN nummer: 2734
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %