2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
5-Isopropyl-2-methylaniline, 2-Amino-p-cymene, 5-Isopropyl-o-toluidine
M0849-1G
M0849-5G
TCIAM0849-1GEA
838
DKK
TCIAM0849-1G
TCIAM0849-5G
2-Methyl-5-isopropylaniline ≥93.0% (by GC)
2-Methyl-5-isopropylaniline
Formel:
C₁₀H₁₅N Molekylvægt: 149.24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00044503 CAS-nummer: 2051-53-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |