2-Methyl-2-butenenitrile 70 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyano-2-butene, 1-Methyl-1-propenyl Cyanide
M0839-25ML M0839-500ML
TCIAM0839-25MLEA 132 DKK
TCIAM0839-25ML TCIAM0839-500ML
2-Methyl-2-butenenitrile 70 GC_ASSAY_METHOD
2-Methyl-2-butenenitrile
Formel: C₅H₇N
Molekylvægt: 81.12 g/mol
Kogepunkt: 50°C
Flammepunkt: –17°C
MDL Number: MFCD00037169
CAS-nummer: 4403-61-6
EINECS: 224-544-5
UN nummer: 3273
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %