Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M0812-1G M0812-5G
TCIAM0812-1GEA 944 DKK
TCIAM0812-1G TCIAM0812-5G
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate ≥96.0% (by GC)
Methyl-5-methoxy-3-oxovalerate
Formel: C₇H₁₂O₄
Kogepunkt: 69°C
Flammepunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00042840
CAS-nummer: 62462-05-9
EINECS: 263-553-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %