3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0770-100ML M0770-25ML M0770-5ML
TCIAM0770-100MLEA 2010 DKK
TCIAM0770-100ML TCIAM0770-25ML TCIAM0770-5ML
3-Methyl-2-butenal ≥97.0% (by GC)
3-Methyl-2-butenal
Formel: C₅H₈O
Kogepunkt: 135°C
Smeltepunkt: -20°C
Flammepunkt: 37°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010291
CAS-nummer: 107-86-8
EINECS: 203-527-6
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
Merck Index: 14,08448
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&vid=d842a0bcd69e67b2a6d4f4962e45cbadb28c122e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %