3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminopropyl Methyl Sulphide, 3-Methylmercaptopropylamine
M0754-25ML M0754-5ML
TCIAM0754-25MLEA 2180 DKK
TCIAM0754-25ML TCIAM0754-5ML
3-Methylthiopropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylthiopropylamine
Formel: C₄H₁₁NS
Molekylvægt: 105.20 g/mol
Kogepunkt: 170°C
Flammepunkt: 62°C
MDL Number: MFCD00041898
CAS-nummer: 4104-45-4
EINECS: 223-875-2
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %