Diisopropyl malonate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0648-25ML M0648-500ML
TCIAM0648-25MLEA 132 DKK
TCIAM0648-25ML TCIAM0648-500ML
Diisopropyl malonate ≥99.0% (by GC)
Diisopropyl malonate
Formel: C₉H₁₆O₄
Kogepunkt: 106°C
Smeltepunkt: -51°C
Flammepunkt: 95°C
MDL Number: MFCD00059359
CAS-nummer: 13195-64-7
EINECS: 236-156-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %