2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0532-25G M0532-500G
TCIAM0532-25GEA 132 DKK
TCIAM0532-25G TCIAM0532-500G
2-(Morpholinothio)benzothiazole ≥97.0% (by GC)
2-(Morpholinothio)benzothiazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂OS₂
MDL Number: MFCD00022870
CAS-nummer: 102-77-2
EINECS: 203-052-4
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C