Isobutyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propanethiol
M0404-25ML M0404-500ML
TCIAM0404-25MLEA 189 DKK
TCIAM0404-25ML TCIAM0404-500ML
Isobutyl mercaptan ≥98.0% (by GC)
Isobutyl mercaptan
Formel: C₄H₁₀S
Kogepunkt: 88°C
Flammepunkt: -10°C
MDL Number: MFCD00004882
CAS-nummer: 513-44-0
EINECS: 208-162-6
UN nummer: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&vid=ace94aef487f7aba6047a7a46349c566029915b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %