3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0230-1ML M0230-5ML
TCIAM0230-1MLEA 247 DKK
TCIAM0230-1ML TCIAM0230-5ML
3-Methyltetrahydrofuran ≥95.0% (by GC)
3-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 89°C
Flammepunkt: -6°C
MDL Number: MFCD00039681
CAS-nummer: 13423-15-9
EINECS: 236-537-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&vid=e7ee810ab5ebc4883d239f928c6517dba7e147f1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 95.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid