Methyl purple opløsning
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M0112-25ML M0112-500ML
TCIAM0112-25MLEA 132 DKK
TCIAM0112-25ML TCIAM0112-500ML
Methyl purple opløsning
Methyl purple
Formel: C₆₇H₆₂N₈Na₄O₁₄S₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00070843
CAS-nummer: 1340-02-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Green to Dark green clear liquid to cloudy liquid
Transition interval (pH) 5.4 (greyish green)