Metaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Metacetaldehyde, Aldehyde (meta), Acetaldehyde Tetramer
M0076-25G M0076-500G
TCIAM0076-25GEA 148 DKK
TCIAM0076-25G TCIAM0076-500G
Metaldehyde ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Metaldehyde
Formel: C₈H₁₆O₄
Kogepunkt: 65°C
Smeltepunkt: 246°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134115
CAS-nummer: 108-62-3
EINECS: 203-600-2
UN nummer: 1332
ADR: 4.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 97.0 %