Pinacol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3-Dimethylbutane-2,3-diol, Tetramethylethylene glycol, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol
418001000 418002500 418000010
ACRO418001000EA 1160 DKK
ACRO418001000 ACRO418002500 ACRO418000010
Pinacol 99%
Pinacol
Formel: C₆H₁₄O₂
Kogepunkt: 174 °C
Smeltepunkt: 40…43 °C
Massefylde: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004462
CAS-nummer: 76-09-5
EINECS: 200-933-5
Merck Index: 13,07521
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %