Bly(II)chlorid for perovskite precursor
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Lead dichloride
L0292-25G
L0292-1G
L0292-5G
TCIAL0292-25GEA
1480
DKK
TCIAL0292-25G
TCIAL0292-1G
TCIAL0292-5G
Bly(II)chlorid for perovskite precursor
Bly(II)chlorid
Formel:
Cl₂Pb Molekylvægt: 278.11 g/mol Kogepunkt: 951°C Smeltepunkt: 501°C |
MDL Number:
MFCD00011157 CAS-nummer: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 UN nummer: 2291 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,05404 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |