Bly (II) bromid for perovskite precursor
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead dibromide, Lead(II) bromide
L0288-5G L0288-25G L0288-1G
TCIAL0288-5GEA 559 DKK
TCIAL0288-5G TCIAL0288-25G TCIAL0288-1G
Bly (II) bromid for perovskite precursor
Bly (II) bromid
Formel: Br₂Pb
Molekylvægt: 367.01 g/mol
Kogepunkt: 916
Smeltepunkt: 373°C
MDL Number: MFCD00011156
CAS-nummer: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN nummer: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,05403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&vid=0df59e07414b9a39a79fae159c6201a8e5d8fd7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline