Lomustine ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L0251-50MG L0251-200MG
TCIAL0251-50MGEA 255 DKK
TCIAL0251-50MG TCIAL0251-200MG
Lomustine ≥98.0% (by HPLC)
Lomustine
Formel: C₉H₁₆ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012392
CAS-nummer: 13010-47-4
EINECS: 235-859-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05564
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb453ad7180f4f451fd78e9e5830877094d209bc&vid=eb453ad7180f4f451fd78e9e5830877094d209bc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C