Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0056-25G L0056-5G
TCIAL0056-25GEA 2750 DKK
TCIAL0056-25G TCIAL0056-5G
Sodium linoleate ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodium linoleate
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Smeltepunkt: 192°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063202
CAS-nummer: 822-17-3
EINECS: 212-491-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&vid=90e78dfc89a0d3e94cbdb0493d013e8cee956e0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %