Amyl laurate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L0012-25ML L0012-500ML
TCIAL0012-25MLEA 616 DKK
TCIAL0012-25ML TCIAL0012-500ML
Amyl laurate ≥97.0% (by GC)
Amyl laurate
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MDL Number: MFCD00059218
CAS-nummer: 5350-03-8
EINECS: 226-319-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %