KN-93 ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-[2-[[[3-(4-Chlorophenyl)allyl](methyl)amino]methyl]phenyl]-N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxybenzenesulphonamide, N-(2-(((3-(4-Chlorophenyl)allyl)(methyl)amino)methyl)phenyl)-N-(2-hydroxyethyl)-4-methoxybenzenesulphonamide
K0055-25MG K0055-5MG
TCIAK0055-25MGEA 4670 DKK
TCIAK0055-25MG TCIAK0055-5MG
KN-93 ≥98.0% (by HPLC)
KN-93
Formel: C₂₆H₂₉ClN₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236424
CAS-nummer: 139298-40-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.00 to 6.00 %