Ingenol ≥99.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
I1112-10MG I1112-50MG
TCIAI1112-10MGEA 632 DKK
TCIAI1112-10MG TCIAI1112-50MG
Ingenol ≥99.0% (by HPLC)
Ingenol
Formel: C₂₀H₂₈O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD27980538
CAS-nummer: 30220-46-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=1, methanol)