2-Methylpropen ∼9% in hexane
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methyl-1-propen
I1083-100ML I1083-500ML
TCIAI1083-100MLEA 206 DKK
TCIAI1083-100ML TCIAI1083-500ML
2-Methylpropen ∼9% in hexane
2-Methylpropene
Formel: C₄H₈
Molekylvægt: 56.11
Kogepunkt: -6.9
Smeltepunkt: -140.3
Massefylde: 0.5942
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008898
CAS-nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 12,05155
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 9.0 to 11.0 w/w%