4-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (4-Isopropylphenyl)methanamine
I1074-1ML I1074-5ML
TCIAI1074-1MLEA 427 DKK
TCIAI1074-1ML TCIAI1074-5ML
4-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Isopropylbenzylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 227°C
MDL Number: MFCD00025580
CAS-nummer: 4395-73-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %